Beskrivning
Lipidrikt bovint serumalbumin för cellkultur (1). Det är kromatografiskt renat och har ett IgG-innehåll ≤ på 0,1%.
Ursprung: Nya Zeeland
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Produkttyp | BSA |
| Produktlinje | AlbuMAX, Gibco |
| Kvantitet | 25 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |