Läs mer
Gibco™ AlbuMAX™ I Lipid-rik BSA
Beskrivning
- Detta är en GIBCO Anpassad produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Solid |
| Produkttyp | BSA |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | AlbuMAX , Gibco |
| Kvantitet | 5 kg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |