Läs mer
Gibco™ AlbuMAX™ II Lipid-rik BSA
Produktkod. 11560376 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
11560376 100 g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560376 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11021037
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
AlbuMAX™ II Lipid-rik BSA
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture (1). It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 0.1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produkttyp BSA
Produktlinje AlbuMAX, Gibco
Kvantitet 100 g