Läs mer
Gibco™ AlbuMax II Lipid Rich BSA
Produktkod. 10624053 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
10624053 1 kg
31781125 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10624053 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11021045
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤1.0%. Lyophilized powder.
Lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling (1). Det är kromatografiskt renat och har ett IgG-innehåll≤ 0,1 %.
Ursprung: Nya Zeeland
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 kg
Produkttyp BSA
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje AlbuMAX , Gibco
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.