Läs mer
Gibco™ AlbuMAX™ II Lipid-rik BSA, 25 g
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Beskrivning
Lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling (1). Det är kromatografiskt renat och har ett IgG-innehåll≤ 1 %.
Ursprung: Nya Zeeland
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Produkttyp | BSA |
| Produktlinje | AlbuMAX , Gibco |
| Kvantitet | 25 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |