Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovint, för biokemi, fraktion V, pH=5, 96,0-100,0 % protein
Produktkod. 10326640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10326640 100 g 100g
10011380 10 g 10g
10667794 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10326640 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 134731000
Request Bulk or Custom Format
Albumin, bovint serum (BSA), CAS # 9048-46-8, är en liten, stabil biomolekyl som härrör från bovint blod med breda tillämpningar inom biokemi, immunkemi, farmakokinetik och cellodlingsstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Albumin, bovint serum (BSA) är tillgängligt som ett proteasfritt, lyofiliserat pulver som kan lagras stabilt vid 2-8 °c
  • Den består av 583 aminosyrarester och har en molekylvikt på 66,5 kDa
Användningsområden
  • BSA används som en proteinstandard i kvantifieringsanalyser, såsom Bradford-proteinanalysen
  • Det används för att stabilisera enzymer i restriktionsuppslutningar i molekylärbiologiska experiment
  • Det är ett blockerande medel i immunblottar vilket ökar signal-brus-förhållandena genom att dämpa ospecifika immunokemiska reaktioner
  • BSA är ett näringsämne och används som ett komplement i cell- och mikrobiella odlingsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9048-46-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albumin bovine
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Kvalitet Biokemi
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.