Läs mer
Albumin, bovine
Produktkod. 15845358 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15845358 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15845358 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J30867.A1
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kvantitet 1 kg
Förvaringskrav Keep cold
Förpackning Plastic bottle
Produkttyp Albumin
Form Lyophilized