Läs mer
Fisher Chemical™ Albumin, Egg, Extra Pure, SLR
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 33,800 to 46,000g/mol |
| pH-intervall | 7.6 |
| Kvantitet | 250 g |
| Förpackning | Plastic Powder Jar |