Läs mer
Invitrogen™ Mänskligt albumin ELISA Utrustning
Produktkod. 15444893
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444893 96 tester 1 uppsättning
17195339 5 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444893 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHALB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
The Human Albumin (Hu ALB) ELISA kvantifierar Hu ALB i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu ALB. Metodens princip The Human ALB solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Albumin är ett lösligt, monomert protein med en molekylvikt på ungefär 65-67 kDa som omfattar ungefär hälften av blodserumproteinet. Humant serumalbumin (HAS) är det vanligaste proteinet i humant blodplasma och har en serumhalveringstid på cirka 20 dagar. Albumin fungerar främst som ett bärarprotein för steroider, fettsyror och sköldkörtelhormoner och spelar en roll för att stabilisera extracellulär vätskevolym. Albumin är ett globulärt, oglykosylerat serumprotein som syntetiseras i levern som pre-pro-albumin som har en N-terminal peptid som avlägsnas innan det begynnande proteinet frigörs från den grova produktionen av det utsöndrade albuminet. Serumalbumin har god bindningsförmåga för vatten, Ca(2+), Na(+), K(+), fettsyror, hormoner, bilirubin och läkemedel. Albumins huvudfunktion är regleringen av det kolloidala osmotiska trycket i blodet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P02768
Analysintervall 4,915 till 1200 ng/ml
Analyskänslighet 6 ng/mL
Kalibreringsområde 60 pg/ml till 12 000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA parantikroppar detekterar humant albumin. Andra arter ej fastställda.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 213
Gensymbol HSA,PRO0883,PRO0903,PRO1341
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Annan forskning
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym GIG20, ANALBA, FDAH, PRO0883, PRO0903, PRO1341
Mål Humant serumalbumin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter