Läs mer
Invitrogen™ Mänskligt albumin ELISA Utrustning
Beskrivning
The Human Albumin (Hu ALB) ELISA kvantifierar Hu ALB i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu ALB. Metodens princip The Human ALB solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P02768 |
| Analysintervall | 4,915 till 1200 ng/ml |
| Analyskänslighet | 6 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 60 pg/ml till 12 000 pg/ml |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Andra proteiner |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Detta ELISA parantikroppar detekterar humant albumin. Andra arter ej fastställda. |
| Visa mer |