Description
- Albumin and IgG Depletion SpinTrap is a prepacked column for the depletion of albumin and IgG from human serum or plasma.
- Albumin and IgG Depletion SpinTrap handles smaller sample volumes (∼50 μl) using a tabletop centrifuge.
- Columns are prepacked with high performance Sepharose based media with an affinity for human serum albumin (HSA) and IgG.
- High depletion capacity, removes > 95% HSA and > 90% IgG, with high reproducibility.
- Simple and fast procedure.
- Removal of albumin and IgG allows a higher load of less abundant proteins to be included in the analysis and detection of more proteins.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Flödeshastighet | <4 mL/min |
| Ligandtyp | Recombinant Protein G fragment and recombinant Protein binding HAS |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| pH | 3 to 9 |
| Volym (metrisk) | 370 μL |
| Endcapped | No |
| Produkttyp | Albumin and IgG Depletion |
Safety and Handling
Product Identifier
- Albumin & IgG Depletion SpinTrap
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol