Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Albumin-bovint serum, för biokemi, ytterligare reagens för IGSS, proteasfritt
Produktkod. 10450141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10450141 100 g 100g
10013260 10 g 10g
10053863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10450141 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 268131000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Albumin, bovint serum (BSA), CAS # 9048-46-8, är en liten, stabil biomolekyl som härstammar från nötkreatursblod med breda tillämpningar inom biokemi, immunokemi, farmakokinetik och studier av cellkultur. | CAS: 9048-46-8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Albumin, bovint serum (BSA) är tillgängligt som ett proteasfritt, lyofiliserat pulver som kan lagras stabilt vid 2-8 °c
  • Den består av 583 aminosyrarester och har en molekylvikt på 66,5 kDa
Användningsområden
  • BSA används som en proteinstandard i kvantifieringsanalyser, såsom Bradford-proteinanalysen
  • Det används för att stabilisera enzymer i restriktionsuppslutningar i molekylärbiologiska experiment
  • Det är ett blockerande medel i immunblottar vilket ökar signal-brus-förhållandena genom att dämpa ospecifika immunokemiska reaktioner
  • BSA är ett näringsämne och används som ett komplement i cell- och mikrobiella odlingsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9048-46-8
MDL-nummer MFCD00145743
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albumine Bovine/Fraction V
Färg Beige-Gul
Analysprocentintervall 96,0 % till 100,0 % (protein [F:6,22]) på torrt ämne; 98 % till 100 % (albumin, 7 % lösning [genom cellulosaacetat-elektrofores])
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.