Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Albumin Bovin/Fraktion V, för biokemi, pH 7,0
Produktkod. p-7203408 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 10013260
Brand: Thermo Scientific Chemicals 268130100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Albumin, bovint serum (BSA), CAS # 9048-46-8, är en liten, stabil biomolekyl som härrör från bovint blod med breda tillämpningar inom biokemi, immunkemi, farmakokinetik och cellodlingsstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Albumin, bovint serum (BSA) är tillgängligt som ett proteasfritt, lyofiliserat pulver som kan lagras stabilt vid 2-8 °c
  • Den består av 583 aminosyrarester och har en molekylvikt på 66,5 kDa
Användningsområden
  • BSA används som en proteinstandard i kvantifieringsanalyser, såsom Bradford-proteinanalysen
  • Det används för att stabilisera enzymer i restriktionsuppslutningar i molekylärbiologiska experiment
  • Det är ett blockerande medel i immunblottar vilket ökar signal-brus-förhållandena genom att dämpa ospecifika immunokemiska reaktioner
  • BSA är ett näringsämne och används som ett komplement i cell- och mikrobiella odlingsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9048-46-8
MDL-nummer MFCD00145743
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albumine Bovine/Fraction V
Färg Beige-Gul
Analysprocentintervall 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.