Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Albuminbovin / fraktion V, för biokemi, pH 7,0
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Albumin bovint/fraktion V är ett serumalbuminprotein som vanligtvis används i laboratorieexperiment inklusive enzymkopplad immunosorbentanalys (ELISA), immunblottar och immunhistokemi eller -fluorescens
Användningsområden
- Albumin bovint/fraktion V uppvisar blockerande aktivitet främst när kaseinkänsliga antikroppar, inklusive fosfospecifika antikroppar, används
- I genetiska tillvägagångssätt kan denna förening användas för att öka utbytet av polymeraskedjereaktioner (PCR) från mallar med låg renhet
- Denna förening är användbar för att stabilisera enzymer under lagring och även för enzymatiska reaktioner där frånvaron av nukleaser är avgörande
- I in vitro-kulturer har albumin bovint/fraktion V använts som ett näringsämne i cell- och mikrobiella kulturer, särskilt när serumfria medier används
- Det används vanligtvis som en proteinstandard för att erhålla kalibreringskurvor för flera laboratorieexperiment
- Albumin bovint/fraktion V är ett litet protein som vanligtvis används inom immunhistokemi för att blockera ospecifika regioner. Bindningen av denna förening till ospecifika bindningsställen ökar sannolikheten för att antikropparna endast binder till regionen av intresse.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Albumine Bovine/Fraction V |
| Färg | Beige-Gul |
| Analysprocentintervall | 96,0 % till 100,0 % (protein [F:6,22]) på torrt ämne; 98 % till 100 % (albumin, 7 % lösning [genom cellulosaacetat-elektrofores]) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.