Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Albuminbovin / fraktion V, för biokemi, pH 7,0
Produktkod. 10174520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10174520 100 g Plastflaska 100g
10023060 10 g Plastflaska 10g
10257123 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10174520 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 240401000
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Albumin bovin/fraktion V, CAS # 9048-46-8, även känt som bovint serumalbumin (BSA), är ett serumalbuminprotein som härstammar från kor. | CAS: 9048-46-8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Albumin bovint/fraktion V är ett serumalbuminprotein som vanligtvis används i laboratorieexperiment inklusive enzymkopplad immunosorbentanalys (ELISA), immunblottar och immunhistokemi eller -fluorescens
Användningsområden
  • Albumin bovint/fraktion V uppvisar blockerande aktivitet främst när kaseinkänsliga antikroppar, inklusive fosfospecifika antikroppar, används
  • I genetiska tillvägagångssätt kan denna förening användas för att öka utbytet av polymeraskedjereaktioner (PCR) från mallar med låg renhet
  • Denna förening är användbar för att stabilisera enzymer under lagring och även för enzymatiska reaktioner där frånvaron av nukleaser är avgörande
  • I in vitro-kulturer har albumin bovint/fraktion V använts som ett näringsämne i cell- och mikrobiella kulturer, särskilt när serumfria medier används
  • Det används vanligtvis som en proteinstandard för att erhålla kalibreringskurvor för flera laboratorieexperiment
  • Albumin bovint/fraktion V är ett litet protein som vanligtvis används inom immunhistokemi för att blockera ospecifika regioner. Bindningen av denna förening till ospecifika bindningsställen ökar sannolikheten för att antikropparna endast binder till regionen av intresse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9048-46-8
MDL-nummer MFCD00145743
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albumine Bovine/Fraction V
Färg Beige-Gul
Analysprocentintervall 96,0 % till 100,0 % (protein [F:6,22]) på torrt ämne; 98 % till 100 % (albumin, 7 % lösning [genom cellulosaacetat-elektrofores])
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.