Läs mer
(±)-Albuterol-d9 (tert-butyl-d9), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Albuterol-d9 |
| CAS | 1173021-73-2 |
| Molekylformel | C13 2H9 H12 N O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | rac Albuterol-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17 H,7-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 4-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.37 |
| Formel vikt | 248.2086 g/mol |
| Visa mer |