missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Albuterol Dimer Ether, 75%, TRC

Produktkod. 30325359
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325359 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30325359 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5145200.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Albuterol Dimer Ether
CAS 147663-30-7
Molekylformel C26 H40 N2 O5
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 3,3'-[oxybis(methylene)]bis[α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-benzenemethanol, Sabutamol dimer, Salbutamol Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C26H40N2O5/c1-25(2,3)27-13-23(31)17-7-9-21(29)19(11-17)15-33-16-20-12-18(8-10-22(20)30)24(32)14-28-26(4,5)6/h7-12,23-24,27-32H,13-16H2,1-6H3
LEDER CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(COCc2cc(ccc2O)C(O)CNC(C)(C)C)c1
IUPAC-namn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-[[5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]methoxymethyl]phenol
Molekylvikt (g/mol) 460.61
Formel vikt 460.2937
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.