Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Alcian Blue 8GX
Produktkod. 15432949
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432949 10 g 10g
15442949 25 g 25g
15452949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432949 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60122.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    879.11 SEK
    789.65 SEK / 10g
    Save 89.46 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 33864-99-2 | C56H68Cl4CuN16S4 | 1298,86 g/mol
Alcian Blue 8GX används allmänt som en heteroglykanfärgning för sura, neutrala, sulfaterade och fosfatpolysackarider och glykosaminoglykaner i vävnader. Den finner tillämpning i både ljus- och elektronmikroskopi. Det fungerar som ett lim för att fästa glykolmetakrylatsektioner på glasskivor. På grund av sin stora aromatiska yta används den som beläggningsmedel och modifierar egenskaperna på ytorna. Det fungerar som ett gelningsmedel för att smörja vätskor och används också vid modifiering av kolpastaelektrod som främjar redoxbeteende och elektrodens stabilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Alcian Blue 8GX används i stor utsträckning som en heteroglykanfärgning för sura, neutrala, sulfaterade och fosfatpolysackarider och glykosaminoglykaner i vävnader. Den finner tillämpning i både ljus- och elektronmikroskopi. Det fungerar som ett lim för att fästa glykolmetakrylatsektioner på glasskivor. På grund av sin stora aromatiska yta används den som beläggningsmedel och modifierar egenskaperna på ytorna. Det fungerar som ett gelningsmedel för att smörja vätskor och används också vid modifiering av kolpastaelektrod som främjar redoxbeteende och elektrodens stabilitet.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, etylenglykol och 2-etoxietanol. Olösligt i xylen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33864-99-2
Molekylformel C56H68Cl4CuN16S4
Molekylvikt (g/mol) 1298.86
MDL-nummer MFCD00010720
InChI-nyckel XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J
Synonym Ingrain blue 1; C.I. 74240
PubChem CID 17749099
IUPAC-namn (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimetylamino)(dimetyliminiumyl)metyl]sulfanyl}metyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-oktaaza-38-cupradecacyklo[37.17.17. ¹⁷,1²⁸,³⁵,0²,⁷,0⁸,³⁷,0¹¹,¹⁶,0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹,0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,6),1,1(1,9) ,12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadekaen-38,38-bis(ylium) tetraklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alcian Blue 8GX
Smältpunkt 148 °C
Merck Index 14,218
Färg Blått
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, etylenglykol och 2-etoxietanol; Olöslig i xylen.
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 1298.88
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.