Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Alcian Blue 8GX, certifierad
Produktkod. 10786953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786953 10 g Glasflaska 10g
10577162 25 g Glasflaska 25g
10619263 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10786953 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 400460100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2960.03 SEK
    2657.65 SEK / 10g
    Save 302.38 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33864-99-2 | C56H68Cl4CuN16S4 | 1298,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33864-99-2
Molekylformel C56H68Cl4CuN16S4
Molekylvikt (g/mol) 1298.86
MDL-nummer MFCD00010720
InChI-nyckel XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J
Synonym Ingrain Blue 1
PubChem CID 17749099
IUPAC-namn (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimetylamino)(dimetyliminiumyl)metyl]sulfanyl}metyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-oktaaza-38-cupradecacyklo[37.17.17. ¹⁷,1²⁸,³⁵,0²,⁷,0⁸,³⁷,0¹¹,¹⁶,0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹,0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,6),1,1(1,9) ,12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadekaen-38,38-bis(ylium) tetraklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alcian Blue 8GX
Smältpunkt 148,0 °C
Färginnehåll 50% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 212
Färg Lila
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: måttligt löslig. Andra lösligheter: löslig i etanol, cellosolve, etylenglykol, praktiskt taget olöslig i xylen
Kvantitet 10 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 1298.88
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.