Läs mer
Alcian Blue 8Gx, MP Biomedicals™
Produktkod. 11490465 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490465 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11490465 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215262405
Visar ringstruktur med amidinotiometylgrupper. Alcian Blue 8Gx, MP Biomedicals är ett katjoniskt färgämne som används för att kvantitativt bestämma glykosaminoglykaner genom att bilda olösliga komplex i lösning. Färgämnet ökar i selektivitet vid ökande mängder
Alcian Blue 8Gx kan användas för att bestämma proteiner baserat på deras resonansljusspridning genom att kraftigt förbättra signalerna. Det är användbart som en bakteriefläck och som färgämne för histiocyter och fibroblaster. Denna produkt används som en heteroglykanfärgning för neutrala, sulfaterade och fosfaterade mukopolysackarider och glykosaminoglykaner i vävnader som brosk och extracellulära matriser. Studier visar att när elektrolytkoncentrationen är mycket låg har Alcian Blue 8Gx problem med att binda till karboxylat- eller fosfatgrupper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 75881-23-1
Molekylformel C56H68Cl4CuN16S4
Synonym Alcian Blue, Ingrain Blue 1
Löslighetsinformation Soluble in absolute ethanol, cellosolve, ethylene glycol, water (8mg/mL) or ethanol (1mg/mL); practically insoluble in xylene
InChI-nyckel CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
LEDER CN(C)C(=[N+](C)C)SCC1=CC2=C(C=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=C(C=CC6=C([N-]5)N=C7C8=C(C=CC(=C8)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)C(=N7)N=C2[N-]3)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)C9=C4C=C(C=C9)CSC(=[N+](C)C)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cu+2]
Molekylvikt (g/mol) 1298.858
PubChem CID 16211091
Formel vikt 1298.88
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver