Beskrivning
Alcian Blue 8GX ökar i selektivitet när ökande mängder magnesiumklorid tillsätts. Däremot visar studier att när elektrolytkoncentrationen är mycket låg har den problem med att binda till karboxylat- eller fosfatgrupper.
- Bestäm kvantitativt glykosaminoglykaner genom att bilda olösliga komplex i lösning
- Bestäm proteiner baserat på deras resonansljusspridning genom att kraftigt förbättra signalerna
- Användbar som bakteriefläck och som färgämne för histiocyter och fibroblaster
- Används som en heteroglykanfärgning för neutrala, sulfaterade och fosfaterade mukopolysackarider och glykosaminoglykaner i vävnader som brosk och extracellulära matriser
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 75881-23-1 |
| Molekylformel | C56H68Cl4CuN16S4 |
| Synonym | Alcian Blue, Ingrain Blue 1 |
| Löslighetsinformation | Soluble in absolute ethanol, cellosolve, ethylene glycol, water (8mg/mL) or ethanol (1mg/mL); practically insoluble in xylene |
| InChI-nyckel | CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J |
| LEDER | CN(C)C(=[N+](C)C)SCC1=CC2=C(C=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=C(C=CC6=C([N-]5)N=C7C8=C(C=CC(=C8)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)C(=N7)N=C2[N-]3)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)C9=C4C=C(C=C9)CSC(=[N+](C)C)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cu+2] |
| Molekylvikt (g/mol) | 1298.858 |
| PubChem CID | 16211091 |
| Formel vikt | 1298.88 |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |