Läs mer
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Alcian Blue
Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Periodic Acid Schiff
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 3
Beskrivning
- Kan användas ensamt för att färga sura muciner och andra karboxylerade och sulfaterade sura mucosubstanser blå på vävnadssnitt
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaktion används för att färga glykogen, basalmembran och neutrala slemhinnor
Inkluderar: Alcian Blue pH 2,5 färglösning, perjodsyralösning (0,5%) och Schiff-reagens
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Alcian Blue |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Alcian Blue pH 2.5 Stain Solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P364-Och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-methyl-3-isothiazolone, acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(IV) [[N,N',N'',N'''