Läs mer
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Alcian Blue
Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Periodic Acid Schiff
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 3
Beskrivning
- Kan användas ensamt för att färga sura muciner och andra karboxylerade och sulfaterade sura mucosubstanser blå på vävnadssnitt
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaktion används för att färga glykogen, basalmembran och neutrala slemhinnor
Inkluderar: Alcian Blue pH 2,5 färglösning, perjodsyralösning (0,5%) och Schiff-reagens
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Periodic Acid Schiff |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: periodic acid