Beskrivning
- Kan användas ensamt för att färga sura muciner och andra karboxylerade och sulfaterade sura mucosubstanser blå på vävnadssnitt
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaktion används för att färga glykogen, basalmembran och neutrala slemhinnor
Inkluderar: Alcian Blue pH 2,5 färglösning, perjodsyralösning (0,5%) och Schiff-reagens
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Alcian Blue/PAS Specialfläcksats |