Läs mer
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Produktkod. p-4530172 Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Alcian Blue
Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Periodic Acid Schiff
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 3
Produktkod. 12666387
Brand: Epredia™ 87023
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Demonstrera närvaron av både neutrala och sura slemhinnor med Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
  • Kan användas ensamt för att färga sura muciner och andra karboxylerade och sulfaterade sura mucosubstanser blå på vävnadssnitt
  • Periodic Acid Schiff (PAS) reaktion används för att färga glykogen, basalmembran och neutrala slemhinnor
Inkluderar: Alcian Blue pH 2,5 färglösning, perjodsyralösning (0,5%) och Schiff-reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: periodic acid, 2-methyl-3-isothiazolone,acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(4+)