missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alclofenac Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Alclofenac Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alclofenac Ethyl Ester |
| CAS | 20788-45-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Alclofenac Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H15 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Alclofenac Ethyl Ester, 3-Chloro-4-(2-propen-1-yloxy)benzeneacetic acid ethyl ester, Acetic acid, [4-(allyloxy)-3-chlorophenyl]-, ethyl ester (8CI), Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)-, ethyl ester (9CI), Ethyl (4-allyloxy-3-chlorophenyl)acetate, Ethyl 3-chloro-4-allyloxyphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClO3/c1-3-7-17-12-6-5-10(8-11(12)14)9-13(15)16-4-2/h3,5-6,8H,1,4,7,9H2,2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(3-chloro-4-prop-2-enoxyphenyl)acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?