Läs mer
Alclofenac Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Alclofenac Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alclofenac Isopropyl Ester |
| CAS | 69801-29-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Alclofenac Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H17 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Alclofenac Isopropyl Ester, 3-Chloro-4-(2-propen-1-yloxy)benzeneacetic acid 1-methylethyl ester, Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)-, 1-methylethyl ester (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClO3/c1-4-7-17-13-6-5-11(8-12(13)15)9-14(16)18-10(2)3/h4-6,8,10H,1,7,9H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-(3-chloro-4-prop-2-enoxyphenyl)acetate |
| Visa mer |