Läs mer
Alclofenac Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Alclofenac Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alclofenac Methyl Ester |
| CAS | 23918-07-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Alclofenac Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H13 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Alclofenac Methyl Ester, 3-Chloro-4-(2-propen-1-yloxy)benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid, [4-(allyloxy)-3-chlorophenyl]-, methyl ester (8CI), Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)-, methyl ester (9CI), Alclofenac methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO3/c1-3-6-16-11-5-4-9(7-10(11)13)8-12(14)15-2/h3-5,7H,1,6,8H2,2H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(3-chloro-4-prop-2-enoxyphenyl)acetate |
| Visa mer |