Läs mer
Alclofenac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alclofenac |
| Analyt- eller komponentnamn | Alclofenac |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-5-15-10-4-3-8(6-9(10)12)7-11(13)14/h2-4,6H,1,5,7H2,(H,13,14) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 226.0397 |