missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alclometasone 17,21-Dipropionate, TRC

Produktkod. 30132472
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30132472 100 mg -
30138623 25 mg -
30003844 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA514580100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66734-13-2
Molekylformel C28 H37 Cl O7
Molekylvikt (g/mol) 521.04
Synonym (7α,11β,16α)-7-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Aclovate, Alclometasone 17,21-dipropionate, Alclometasone dipropionate, Almeta, Delonal, Sch 22219, Vaderm
IUPAC-namn [2-[(7R,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-7-chloro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
LEDER CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3[C@H](Cl)CC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Alclometasone 17,21-dipropionate
Analyt- eller komponentnamn Alclometasone 17,21-dipropionate
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 520.2228
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.