missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alclometasone 17,21-Dipropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alclometasone 17,21-dipropionate |
| Analyt- eller komponentnamn | Alclometasone 17,21-dipropionate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 520.2228 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?