Läs mer
Alkohol-aldehydfri enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- European Pharmacopoeia Reagent, Solution
- Aldehydfri
- Hög renhet
- Noggrann, stabil och reproducerbar
- Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
- Utvecklad och testad för tillämpningar i European Pharmacopoeia (EP).
- För beredning av andra reagens (4.1.1), använd i volymetriska reagenser (4.2.2) och används som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Vätska |
| Teknik | EP Testing |
| Kvantitet | 1 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ALCOHOL ALDEHYDE FREE EUROPEAN PHARMACOPOEIA
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol