Läs mer
Tork Påfyllning av handsprit för S4-systemet
Produktkod. 30243831 Handla allt Tork Produkter
Change view
Form:
Gel
Vätska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Form
30243831 Vätska
30243863 Gel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30243831 Leverantör Tork Leverantörsnummer 424115
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tork Alkohol Handdesinfektion är ett effektivt handsprit med 80 % denaturerad alkohol.
  • Hjälp till att förhindra spridning av infektioner – detta handsprit är helt virucidivt och följer EN1500, EN12791 och EN14476.
  • Vårt desinfektionsmedel testas dermatologiskt och lämnar inga klibbiga rester.
  • Hjälp till att stödja bättre hygien – denna förseglade påfyllningsflaska har en engångspump för att minska risken för korskontaminering.
  • Minska avfallet med en påfyllningsflaska som kollapsar när den töms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handsprit
Färg Klart
Form Vätska
Aktiva ingredienser Alkohol
Certifikat och efterlevnad EN1500, EN12791, EN14476
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN1500, EN12791, EN14476
Disponibel Begränsad användning
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 6/Pk.
Volym (metrisk) 1 L