Läs mer
Tork Alcohol Hand Sanitiser Refill for S4 System
Produktkod. p-200113540 Handla allt Tork Produkter
Form:
Gel
Vätska
Produktkod. 30243831
Brand: Tork 424115
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tork Alcohol Hand Sanitiser is an effective hand sanitiser with 80% denatured alcohol.
  • Help to prevent the spread of infections - this hand sanitiser is fully virucidal and conforms with EN1500, EN12791 and EN14476.
  • Our sanitiser is dermatologically tested and leaves no sticky residue.
  • Help to support better hygiene - this sealed refill bottle has a single-use pump to reduce cross-contamination risk.
  • Reduce waste with a refill bottle that collapses in on itself as it empties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hand Sanitizer
Färg Clear
Form Vätska
Aktiva ingredienser Alcohol
Certifikat och efterlevnad EN1500, EN12791, EN14476
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN1500, EN12791, EN14476
Disponibel Limited-use
Förpackning Plastic Bottle
Kvantitet 6/Pk.
Volym (metrisk) 1 L