Läs mer
VEE GEE Alkoholhydrometer
Produktkod. 17866523 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Alkoholutbud:
0 % till 20 %
105 % till 125 %
125 % till 145 %
145 % till 165 %
165 % till 185 %
185 till 206 %
20 till 40 %
40 till 60 %
60 till 80 %
75 % till 95 %
80 till 120 %
90 till 110 %
Ökar:
0,2 %/± 0,2 %
0,2 %/± 0,3 %
0,2 %/± 0,4 %
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Alkoholutbud Ökar
17866523 165 % till 185 % 0,2 %/± 0,2 %
17896553 60 till 80 % 0,2 %/± 0,3 %
17826563 0 % till 20 % 0,2 %/± 0,3 %
17896563 75 % till 95 % 0,2 %/± 0,3 %
17896523 80 till 120 % 0,2 %/± 0,3 %
17836563 40 till 60 % 0,2 %/± 0,4 %
17806573 125 % till 145 % 0,2 %/± 0,3 %
17886563 90 till 110 % 0,2 %/± 0,3 %
17886613 105 % till 125 % 0,2 %/± 0,3 %
17886473 185 till 206 % 0,2 %/± 0,2 %
17876473 145 % till 165 % 0,2 %/± 0,3 %
17836473 20 till 40 % 0,2 %/± 0,4 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17866523 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 6613Q
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Verifiera alkoholhalten i din etylalkoholbaserade sprit med vår provskala hydrometer. Toleranser matchar de som anges av IRS-specifikationer.
  • Alkoholtäthetsintervallet varierar beroende på modell
  • IRS-specifikation Storleken varierar beroende på modell
  • li>Kalibrering för användning vid 15,5 °C/60 °F
  • Cirka Längd: 305 mm
Specifikationer
Typ Alkoholhydrometer
Ökar 0,2 %/± 0,2 %
Längd (metrisk) 30.5 cm
Beskrivning Alcohol Hydrometer, Proof Scale, IRS Specification, Storlek Q
Material Glas
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)
Alkoholutbud 165 % till 185 %