Läs mer
VEE GEE Alkoholhydrometer
Produktkod. 17896563 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Alkoholutbud:
0 % till 20 %
105 % till 125 %
125 % till 145 %
145 % till 165 %
165 % till 185 %
185 till 206 %
20 till 40 %
40 till 60 %
60 till 80 %
75 % till 95 %
80 till 120 %
90 till 110 %
Ökar:
0,2 %/± 0,2 %
0,2 %/± 0,3 %
0,2 %/± 0,4 %
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Alkoholutbud Ökar
17896563 75 % till 95 % 0,2 %/± 0,3 %
17866523 165 % till 185 % 0,2 %/± 0,2 %
17896553 60 till 80 % 0,2 %/± 0,3 %
17826563 0 % till 20 % 0,2 %/± 0,3 %
17896523 80 till 120 % 0,2 %/± 0,3 %
17836563 40 till 60 % 0,2 %/± 0,4 %
17806573 125 % till 145 % 0,2 %/± 0,3 %
17886563 90 till 110 % 0,2 %/± 0,3 %
17886613 105 % till 125 % 0,2 %/± 0,3 %
17886473 185 till 206 % 0,2 %/± 0,2 %
17876473 145 % till 165 % 0,2 %/± 0,3 %
17836473 20 till 40 % 0,2 %/± 0,4 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17896563 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 6613K
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Verifiera alkoholhalten i din etylalkoholbaserade sprit med vår provskala hydrometer. Toleranser matchar de som anges av IRS-specifikationer.
  • Alkoholtäthetsintervallet varierar beroende på modell
  • IRS-specifikation Storleken varierar beroende på modell
  • li>Kalibrering för användning vid 15,5 °C/60 °F
  • Cirka Längd: 305 mm
Specifica
Typ Alkoholhydrometer
Ökar 0,2 %/± 0,3 %
Längd (metrisk) 30.5 cm
Beskrivning Alkoholhydrometer, Proof Scale, IRS-specifikation, storlek K
Material Glas
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)
Alkoholutbud 75 % till 95 %
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.