missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alkoholoxidas, MP Biomedicals™

Produktkod. 11474602 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 U
Förpackningsstorlek:
250 enheter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474602 250 U 250 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11474602 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02190155.2

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Spelar en viktig roll i metabolismen av metanol, vilket resulterar i bildandet av formaldehyd. Alkoholoxidas, MP Biomedicals används för kvalitativ och kvantitativ bestämning av metanol eller etanol (blodalkohol) genom kolorimetriska förfaranden, och kan

Alkoholoxidas har detekterats i flera stammar av jäst (som Candida, Pichia och Hansenula) som använder metanol som den enda kol- och energikällan. Vissa av dessa enzymer har isolerats och delvis karakteriserats. Monomerer syntetiseras i cytosolen och sätts samman till oktomerer i peroxisomen. Octomerization tros vara chaparonemedierad.

Alkoholoxidas är av intresse för studiet av proteintranslokation till peroxisomer. Det katalyserar oxidationen av en alkohol till en aldehyd och väteperoxid.

  • Katalyserar oxidationen av kortkedjiga, primära, alifatiska alkoholer till deras respektive aldehyder (den har den högsta affiniteten för metanol)
  • Involverad i metabolismen av metanol, vilket är viktigt för jästsvampar som använder metanol som sin enda energikälla
  • Finns främst i peroxisomen, men kan också finnas i cytoplasman
  • En enhet kommer att oxidera 1.0μ mol metanol till formaldehyd per minut vid pH 7,5 vid 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 9073-63-6
Molekylformel C10H25NO2
Kvantitet 250 U
Synonym oxidase, alcohol, bis butane ; glycine
InChI-nyckel LJCNDNBULVLKSG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC.CCCC.C(C(=O)O)N
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra;butan
Molekylvikt (g/mol) 191.315
PubChem CID 73555276
Formel vikt about 630,000g/mol
Fysisk form Frozen Liquid
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.