Beskrivning
- SafetyBLUE Fyll
- Termometer: Mäter från -10 till +100 °F
- Tralle/Proof Subdivisions/Tolerans: 1%/± 1 %, 2 %/± 2 %
- Kalibrering för användning vid 15,5 °C/60 °F
- Ej för användning med öl eller vin
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Alkoholhydrometer |
| Ökar | Tralle/Proof Subdivisions/Tolerans: 1%/± 1 %, 2 %/± 2 % |
| Längd (metrisk) | 30,5 cm |
| Inkluderar | Intern termometer för att mäta lösningens temperatur från -°10 F till +100 °F. |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |
| Alkoholutbud | Tralle/Proof Range: 0 till 100 %/0 till 200 |