Läs mer
VEE GEE Alkohol Tralle och Proof Hydrometer
Produktkod. p-7250833 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30,5 cm
35,5 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17886463 30,5 cm
17816473 35,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17886463 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 66121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Verifiera alkoholhalten i destillerad sprit med vår Alcohol Hydrometer med Tralle och proof-vågar.
  • SafetyBLUE Fyll
  • Termometer: Mäter från -10 till +100 °F
  • Tralle/Proof Subdivisions/Tolerans: 1%/± 1 %, 2 %/± 2 %
  • Kalibrering för användning vid 15,5 °C/60 °F
  • Ej för användning med öl eller vin
Specifikationer
Typ Alkoholhydrometer
Ökar Tralle/Proof Subdivisions/Tolerans: 1%/± 1 %, 2 %/± 2 %
Längd (metrisk) 30,5 cm
Inkluderar Intern termometer för att mäta lösningens temperatur från -°10 F till +100 °F.
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)
Alkoholutbud Tralle/Proof Range: 0 till 100 %/0 till 200