Läs mer
Karl Hecht™ Alkoholmätare utan termometer
Beskrivning
- Referenstemperatur på 20° C
- Område från 0 till 100: 1 vol%
- 1% vol. divisioner
- Längd 260 mm
- Med pappersvåg och stålballast
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Alkoholhydrometer |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Beskrivning | Pappersvåg |
| Typ av ballast | Stål Metall |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C |