Läs mer
Alconox™ Liquinox™ kritiskt flytande rengöringsmedel
Produktkod. p-4937103 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Volym (engelska):
1 gal.
Behållartyp:
procedur
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11789679
Brand: Alconox™ 1777540
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koncentrerat, milt, anjoniskt rengöringsmedel för manuell och ultraljudsrengöring
Detta koncentrerade, milda, anjoniska rengöringsmedel är lämpligt för manuell och ultraljudsrengöring.
Liquinox består huvudsakligen av en homogen blandning av linjärt natriumalkylarylsulfonat, natriumxylensulfonat, alkanolamid och etoxylerad alkohol.
  • Koncentrerat
  • Fosfatfritt, biologiskt nedbrytbart och lätt att kassera
  • Helt lösligt i hårt och mjukt vatten
  • Ersätter frätande syror och farliga lösningsmedel
  • Späd 1:100 (späd 10ml i 1 L vatten)
  • Fri sköljning —ger pålitliga resultat utan störande rester
  • Använd för att klara dina rengöringsvalideringstester för labbackreditering och godkännande av inrättningsinspektion
  • USDA-auktoriserad för användning i federalt inspekterade kött- och fjäderfäanläggningar
Används för att rengöra:
sjukvårdsinstrument, laboratorieartiklar, vakuumutrustning, vävnadsodlingsartiklar, personlig skyddsutrustning, provtagningsapparater, katetrar, slangar, vinglas, renrum, medicintekniska produkter, optiska delar, elektroniska komponenter, farmaceutiska apparater, utrustning för tillverkning av kosmetika, metallgjutningar, smide och stansningar, industridelar, rör, tankar och reaktorer. Klarar inhiberande resttest för vattenanalys. Används för fosfatkänsliga analysartiklar.
Används för att ta bort:
jord, grus, smuts, slem, fett, oljor, blod, vävnad, partiklar, avlagringar, kemikalier och lösningsmedel.
Rengjorda ytor:
Korrosionsskyddad utformning rekommenderas för glas, metall, rostfritt stål, porslin, keramik, plast, cement och glasfiber. Kan användas på mjuka metaller som koppar, aluminium, zink och magnesium om de sköljs direkt. Används för konstrestaurering.
Rengöringsmetod:
Blötläggning, borste, svamp, trasa, ultraljud, flöde igenom på plats. Skummar —inte för spray- eller maskinanvändning.
Hållbarhet: 2 år från tillverkningsdatum
Beställningsinfo
3,8 L (1 gal.) ger 378,5 L (100 gal.) rengöringslösning.
Specifikationer
Produkttyp Kritisk flytande rengöringsmedel
Form Vätska
pH 8.5
Utseende Ljusgul
Sammansättning Anjoniskt rengöringsmedel, linjärt natriumalkylarylsulfonat, natriumxylensulfonat, alkanolamid, etoxylerad alkohol, vatten
Behållartyp procedur
Innehåll och lagring Förvara stängt och upprätt på en sval torr plats vid 15° till 30 °C.
För användning med (applikation) Rena sjukvårdsinstrument, laboratorieartiklar, vakuumutrustning, vävnadsodlingsartiklar
Volym (engelska) 1 gal.
Volym (metrisk) 3.78 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Liquinox
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller:
Korrigering av produktinnehåll