Läs mer
Alda-1, MedChemExpress
Beskrivning
Alda-1 is a potent and selective ALDH2 agonist, which activates wild-type ALDH2 and restores near wild-type activity to ALDH2*2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alda-1 |
| CAS | 349438-38-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11Cl2NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 51 mg/mL (157.33 mM) |
| LEDER | O=C(NCC1=CC=C(OCO2)C2=C1)C3=C(Cl)C=CC=C3Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.16 |
| Formel vikt | 324.16 |
| Visa mer |