Läs mer
STEMCELL Technologies ALDEFLUOR™ Assay Buffer
Produktkod. 17157711
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
55 mL
Produktkod. 17157711
Brand: STEMCELL Technologies 01701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Additional assay buffer for use with the ALDEFLUOR™ kit
  • ALDEFLUOR™ Assay Buffer can be used when counterstaining ALDEFLUOR™-reacted cells with immunofluorescently-labeled antibodies
  • The buffer is necessary to maintain ALDEFLUOR™ reaction product inside the cell, allowing detection of the ALDH-bright population
  • While there is sufficient ALDEFLUOR™-buffer contained within the ALDEFLUOR™ kit, additional buffer may be required for certain immunolabeling procedures
Specifikationer
För användning med (applikation) Cancer Research; Neuroscience; Stem Cell Biology
Kvantitet 25 mL
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.