Läs mer
Invitrogen™ Aldehyd/sulfatlatexpärlor, 4 % w/v, 4μ m
Beskrivning
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. På grund av hur polystyrenkedjorna ordnar sig i pärlan är ytan mycket hydrofob till sin karaktär, vilket gör dessa idealiska material för adsorption av material som proteiner.
Denna aldehyd/sulfatlatex innehåller ett överflöd av aldehydgrupper ympade på ytan av polymerpartikeln. Den höga densiteten av aldehydgrupper möjliggör enkel koppling av proteiner och andra material till latexpartiklarna i en enstegsprocess. Sulfatladdningsgrupperna på mikrosfärerna möjliggör bibehållande av stabilitet under den kovalenta kopplingsprocessen. På grund av den höga tätheten av polära grupper har denna latex en hydrofil yta.
Mikrosfärer finns i många storlekar och ytfunktioner
• 25 storlekar —att välja mellan 0,02 mikron till 16 mikron
• —20 olika ytor för klar konjugering till praktiskt taget vilket material som helst
•—
• —Ytaktivt fritt ultrarent
Olika mängder från milliliter till 500-liters mängder Viktiga användningsområden för mikrosfärer
• Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
• Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
• Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Få mer information
Läs en teknisk översikt av mikrosfärer och ta reda på om högaktiva pärlor, superaktiva pärlor, specialpärlor och granska pärlkopplingsprotokoll på IDC Surfactant-free Latex Beads applikationssida.
Vi ’kommer att göra en skräddarsydd mikrosfärprodukt för dig Om du
inte ser den ’mikrosfär du letar efter ’i vår lagerförda lista, kommer vi att ’göra en skräddarsydd mikrosfär för dig. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi garanterar kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Latexpärlor |
| Produktlinje | IDC |
| Kvantitet | 15 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Ytmodifiering | Aldehydsulfat |