Läs mer
Aldehydblandning 875 1000 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311999
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311999 1 ml
1 options
Produktkod. 30311999 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000875WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde∣Paraformaldehyde
CAS 75-07-0, 30525-89-4
Analyt- eller komponentnamn Acetaldehyde∣Paraformaldehyde
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Paraformaldehyde 1000 μg/mL