Läs mer
Aldicarb-d3 Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb-sulfone D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1795135-15-7 |
| Molekylformel | C7 H14 N2 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Aldicarb-sulfone D3, [(2-Methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2-methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.28 |
| Formel vikt | 225.0863 |