missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aldicarb-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb D3 (methyl-D3) |
| CAS | 1795142-83-4 |
| Molekylformel | C7 H14 N2 O2 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | [(2-Methyl-2-methylsulfanylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=CC(C)(C)SC |
| IUPAC-namn | [(2-methyl-2-methylsulfanylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.28 |
| Formel vikt | 193.0964 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?