missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aldicarb, Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
Beskrivning
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb |
| Förpackning | Glass Bottle |
| CAS | 116-06-3 |
| Färg | Colorless |
| Smältpunkt | 98°C to 100°C |
| Synonym | O-(Methylcarbamoyl)-2-methyl-2-(methylthio)propionaldehyd-oxime |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Kvalitet | Analytical Standard |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering