Läs mer
Aldicarb-sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30308948
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30308948 1 ml
1 options
Produktkod. 30308948 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10080000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aldicarb-sulfone
CAS 1646-88-4
Analyt- eller komponentnamn Aldicarb-sulfone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H14 N2 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
LEDER CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C
IUPAC-namn [(2-methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 222.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 222.0674 g/mol