Läs mer
Aldicarb sulfone, MedChemExpress
Beskrivning
Aldicarb sulfone(Temik sulfone) is a carbamate insecticide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb sulfone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1646-88-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H14N2O4S |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (152.97 mM) |
| LEDER | CC(S(=O)(C)=O)(C)/C=N/OC(NC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.26 |
| Visa mer |